Learn More
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified
Eine lösliche Form der Basalmembran, die aus murinen Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Tumoren extrahiert wurde. Frei von Viren, einschließlich Laktose-Dehydrogenase-erhöhendem Virus (LDEV), das manchmal in dieser Art von Präparationen zu finden ist.
Marke:  Gibco™ A1413301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11612149
  • 91.25 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wird routinemäßig für die Anhaftung und Erhaltung humaner embryonaler Stammzellen (hESC) verwendet.
  • Humane ESCs haben besondere Ansprüche an die Anhaftung und Erhaltung, und manche Chargen von Basalmembran-Extrakten bieten möglicherweise keine ausreichende Unterstützung.
  • Die Geltrex™ hESC-geeignete Basalmembran-Matrix mit reduzierten Wachstumsfaktoren wurde auf die Unterstützung von hESC-Wachstum und Pluripotenz getestet, sodass Sie nicht mehr mehrere Chargen testen müssen.
  • Konsistente Herstellungsverfahren gewährleisten eine Proteinkonzentration von durchschnittlich 15 mg/ml mit nur sehr geringen Schwankungen zwischen den Chargen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geltrex™ LDEV-frei hESC-geeignet, geliefert als sterile Proteinlösung in 1 ml-Fläschchen.
Bei -20 bis -80 °C lagern.
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist die Geltrex™ Matrix ab Herstellungsdatum 18 Monate lang stabil.
Reduzierte Wachstumsfaktoren
Adhärente Zellkultur
Basement Membrane Matrix
Steril
Niedrig
Gibco™
1 ml
Maus
Humane induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC), primäre Epithelzellen, endotheliale Zellen, glatte Muskelzellen
12 bis 18 mg/ml
Gefroren
Serumfrei
Kein Phenolrot
Röhrchen
Zellkulturqualität
Trockeneis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer963714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Chargennummer963676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Chargennummer963678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Chargennummer963690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Chargennummer963694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Name des Produkts
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified > 1 ml