Learn More
Gibco™ RevitaCell™ Supplement (100X)
RevitaCell™ Supplement (100x)
Marke:  Gibco™ A2644501
184.30 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15317447
  • 198.00 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das RevitaCell™ Supplement (100X) wurde für die Verwendung mit pluripotenten Stammzellen (PSC) entweder als eine Wiedergewinnungslösung nach dem Auftauen zur Verbesserung der Zellviabilität oder in Kombination mit Essential 8™ Medium zur Verbesserung von Anwendungen von Passagen einzelner Zellen optimiert. Es kann auch für die Wiedergewinnung primärer Neuronen verwendet werden, Zellen, die traditionell schwierig wiederzugewinnen sind. Die deutlich sichtbare Verbesserung dieser Anwendungen ist auf spezifische ROCK Inhibitors zurückzuführen, verbunden mit Molekülen, die Antioxidans- und Freie Radikale-Eigenschaften aufweisen und stressminimierend auf die Zellen einwirken.
  • Befähigung—bietet maximale Zellviabilität bei der Durchführung von Passagen einzelner Zellen
  • Schnelle Zellrückgewinnung—hohe Zellviabilität nach dem Auftauen und Wachstum pluripotenter Stammzellen (Passage als Klumpen oder einzelne Zellen) und Neuronen
  • Konsistent—formuliert ohne Bestandteile tierischer Herkunft und mit chemisch definierten Materialien für Qualität und Vertrauen
    Einzellen-Passage
    Die Anwendung des RevitaCellTM Supplements für 18–24 Stunden nach der Passage einzelner Zellen bietet eine signifikante Verbesserung der Zellviabilität. Zellen haben nachweislich Passage-Konfluenz innerhalb von 3–4 Tagen nach dem Ausplattieren erreicht.
    Höhere Spezifität
    Kinase-Profiling von kleinen Molekülen im RevitaCell™ Supplement, die das Überleben fördern, zeigte eine höhere Spezifität im Vergleich zu traditionellen ROCK Inhibitoren (d. h. Y-27632 und Thiazovivin).
    Schnellere Rückgewinnung nach dem Auftauen
    PSCs, die bei 40.000 lebensfähigen Zellen/cm2 unter Verwendung von Medien, die mit RevitaCell™ Supplement für die ersten 24 Stunden nach dem Auftauen ergänzt wurden, und anschließender Fütterung mit nicht ergänztem Essential 8™ Medium wiederhergestellt wurden, erreichen typischerweise 80 % Konfluenz in <5 Tagen, was die durchschnittliche Erholungszeit nach dem Auftauen bei den meisten Kryokonservierungslösungen deutlich reduziert. Der Neuritenauswuchs von Neuronen wird auch mit dem RevitaCell™ Supplement signifikant verbessert.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Bei -5 bis -20 °C und vor Licht geschützt lagern.
    Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
    Stammzellen (embryonisch, iPS – induzierter pluripotenter Stamm)
    cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
    5 mL
    Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
    Stammzellen (iPS - induzierter pluripotenter Stamm)
    100 X
    Medien-Supplement
    Gibco™, RevitaCell™
    Trockeneis
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2466032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2644501
    Chargennummer2466028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2644501
    Chargennummer2401472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2644501
    Chargennummer2401476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2644501
    Chargennummer2524631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2644501
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
      Aktionscode24147
      Gültig bis zum2025-07-31
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ RevitaCell™ Supplement (100X) > 5 ml