Learn More
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified
Eine lösliche Form der Basalmembran, die aus murinen Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Tumoren extrahiert wurde. Frei von Viren, einschließlich Laktose-Dehydrogenase-erhöhendem Virus (LDEV), das manchmal in dieser Art von Präparationen zu finden ist.
Marke:  Gibco™ A1413302
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12063569
  • 409.00 CHF / 5 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wird routinemäßig für die Anhaftung und Erhaltung humaner embryonaler Stammzellen verwendet (hESC).
  • Humane ESCs haben besondere Anforderungen bei der Anlagerung und Erhaltung, und manche Chargen von Basalmembran-Extrakt bieten möglicherweise keine ausreichende Unterstützung.
  • Die Geltrex™ hESC-qualifizierte Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor wurde auf die Unterstützung von hESC-Wachstum und Pluripotenz getestet, wodurch Sie nicht mehr mehrere Chargen testen müssen.
  • Konsistente Herstellungsverfahren gewährleisten eine Proteinkonzentration von durchschnittlich 15 mg/ml mit nur sehr geringen Schwankungen zwischen den Chargen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern.
Reduzierte Wachstumsfaktoren
Adhärente Zellkultur
Basement Membrane Matrix
Steril
Niedrig
Gibco™
5 mL
Maus
Humane induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC), primäre Epithelzellen, endotheliale Zellen, glatte Muskelzellen
12 bis 18 mg/mL
Gefroren
Serumfrei
No Phenol Red
Röhrchen
Zellkulturqualität
Trockeneis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer963714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Chargennummer963676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Chargennummer963678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Chargennummer963690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Chargennummer963694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1413301,A1413302
Name des Produkts
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membrane Matrix, LDEV-free, stem-cell qualified > 5 ml