Learn More
Brady™ Untergestelle
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
Marke:  Brady™ 256281
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706665
  • 76.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Spezifikation
Spezifikation
HEAVY DUTY FLOORSTAND ZONE DE TRAVAIL
25.98 in.
Rectangle
450 mm
Polypropylen
ATTENTION ZONE DE TRAVAIL
660 mm
17.72 in.
Black, Red on Yellow
Floor Stand
Name des Produkts
Brady™ Untergestelle > Floor Stand; Display Text: Caution Work Area