Learn More
WTW™ Kalibrierungs- und Wartungsset
Bei Kalibrierung und Wartung handelt es sich um komplette Sortimente für die Kalibrierung und Wartung von Elektroden. Die Pepsin-Reinigungslösung wird zur Entfernung von proteinhaltigem Niederschlag aus Membranen und die 3 molare KCI-Lösung als Aufbewahrungs- oder Nachfülllösung verwendet.
Marke: WTW™ 108825
78.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Angepasst an verschiedene Elektrodentypen
- kostengünstige Kombinationen
- Kalibrierung und Wartung in einem Set
Spezifikation
Kalibrier- und Wartungsset | |
pH-3 technische Pufferlösung 250 ml (pH 4,01, pH 7, pH 10,01)-Trace, 2 Flaschen mit 250 ml KCl 3 mol/l | |
Gelelektroden |