Learn More
Brady™ Untergestelle
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
77.65 CHF - 92.35 CHF
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 25.98 in.
Höhe (metrisch) 660 mm
Form Rectangle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Angezeigter Text Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Angezeigter Text Preis Menge & Verfügbarkeit  
11712005
Unterlagen ansehen
Brady™
241941
ENTREE INTERDITE
92.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11796655
Unterlagen ansehen
Brady™
256262
Sol Sliding Attantion
88.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11706665
Unterlagen ansehen
Brady™
256281
ATTENTION ZONE DE TRAVAIL
77.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Spezifikation
Spezifikation
25.98 in.
660 mm
Rectangle
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Untergestelle