Learn More
Brady™ Unbeschrifteter Warnaufsteller
Diese stabilen Warnaufsteller sind leicht zu transportieren und sind somit für die Kennzeichnung von Gefahrenzonen; wie z. Bsp. in Krankenhäusern; Supermärkten oder öffentlichen Gebäuden; gut geeignet. Strapazierfähiges; gelbes; hochdichtes Polypropyle Bedruckbarer Bereich 16 mm x 2 mm.
Marke: Brady™ 092110
61.90 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Warnaufsteller
- Strapazierfähiges, gelbes, hochdichtes Polypropyle
- Bedruckbarer Bereich 160 mm x 200 mm
- Diese stabilen Warnaufsteller sind leicht zu transportieren und sind somit für die Kennzeichnung von Gefahrenzonen
Spezifikation
HEAVY DUTY FLOORSTAND -YELLOW-BLANK-AUST | |
25.98 in. | |
Je 1 | |
Gelb | |
Blank robustes Bodenstativ |
Blanko | |
660 mm | |
Rectangle | |
Polypropylen |