Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Path-Chek-Salmonellen-Wischtest
Einfacher Wischtest zum sofortigen Nachweis von Salmonellen durch direkte Untersuchung von Oberflächen.
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts PC020
Artikelnummer. 15927132
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Path-Chek Hygienetest
  • Schnelltestsystem für den Nachweis einer Reihe von Bakterien auf Arbeitsflächen und dem Verarbeitungsumfeld.
  • Einfacher Wischtest zum sofortigen Nachweis von Salmonellen durch direkte Untersuchung von Oberflächen.
Spezifikation
Spezifikation
Salmonella
Wischtest
100 Tests
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Path-Chek-Salmonellen-Wischtest > Nachweis von: Salmonellen, 100 Tests