Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts PUL 200 Pulsifier II™
Revolutionäre Technologie für die Verarbeitung von Lebensmittelproben für mikrobiologische Untersuchungen.
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts PUL200 Pulsifier II
Artikelnummer. 15957132
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Gegensatz zu Geräten mit Rührpaddel rüttelt der Pulsifier II™ die Außenseite des Kunststoffbeutels, der die Lebensmittelprobe enthält, in hoher Frequenz und erzeugt eine Kombination aus Stoßwellen und intensivem Rühren, das die Mikroben in Suspension treibt.
  • Die Pulsifikation ist bei Lebensmittelarten nachweislich weniger destruktiv für die Probe, da geringere Konzentrationen von Rückständen entstehen.
  • Die schonende Wirkung sorgt für eine Bakteriensuspension, ohne dass die Lebensmittelprobe zerlegt werden muss.
  • Weniger schwebende Lebensmittelrückstände für einfacheres Pipettieren.
  • Sauberere Proben erleichtern die Plattenmessung und erhöhen die Genauigkeit.
  • Ein effizienter Prozess – Mikrobenwiederherstellung entsprechen oder sind besser als alternative Methoden.
  • Schnellere Probenvorbereitungszeit von 15 Sekunden für die meisten Lebensmittel.
  • Schnellere Filtration durch sauberere Probe.
  • Erhöht die Effizienz im Labor.
  • Die reduzierte Unterbrechung der Lebensmittelmatrix minimiert die Hemmung/Interferenz mit PCR- und Durchflusszytometrieverfahren.
  • Enthalten in ISO:7218:2007(E); Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln.
Spezifikation
Spezifikation
230 V
230 V ±10 %, 50/60 Hz
Treiben Sie Mikroben in Suspension, Lebensmittelprobenverarbeitung.
Pul 200
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts PUL 200 Pulsifier II™ > 230 V ± 10 %/50/60 Hz