Learn More
Kartell™ Objektträger-Versandmäppchen aus Polyethylen
Mit Stützstäben für Stärke und Sicherheit beim Transport von Objektträgern.
Marke: Kartell™ 0092400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit Stützstäben für Stärke und Sicherheit beim Transport von Objektträgern.
- Platten mit eigenen Fächern und zentraler Stützleiste bei 55 mm
- Zum Schutz von Objektträgern mit den Maßen 76 x 26 mm
- Geeignet für zytologische und geologische Proben
Spezifikation
10/Packung | |
Zytologische und geologische Proben | |
97 x 84 x 6 mm | |
Polyethylen |
Mit Stützstäben | |
Versandmaterial für Objektträger | |
3 Objektträger |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Objektträger-Versandmäppchen aus Polyethylen > Breite: 97 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur