Learn More
Thermo Scientific™ FitBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW) (ISO)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l, 4.5 l oder 9 l-Medienbeuteln: in 5 bis 10 Minuten fertig und die segmentierte Struktur ermöglicht Vorbefüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ DF1049C
669.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15715483
  • 687.00 CHF / 10 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 12-06-2025
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
10°bis 30 °C
Fertigformate
10 x 9,0 l
FitBag Gepuffertes Peptonwasser (ISO)
Voranreicherungsmedium
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Thermo Scientific - FitBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:32
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:32
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific FitBag enrichment media
  • Thermo Scientific - FitBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:32
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:32
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific FitBag enrichment media
SDS
Documents
Documents
Instructions
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer9202200377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2022 Catalog NumberDF1049C
Chargennummer9202200161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2022 Catalog NumberDF1049C
Chargennummer9202100385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2021 Catalog NumberDF1049C
Chargennummer9202100393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2021 Catalog NumberDF1049C
Chargennummer9202100305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2021 Catalog NumberDF1049C
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ FitBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW) (ISO) >