Learn More
Thermo Scientific™ QuickBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW) (ISO)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l oder 4.5 l-Medienbeuteln: Verbinden Sie einfach die Segmente und rekonstituieren Sie in zwei Minuten.
Marke: Thermo Scientific™ DQ1049B
76.38 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung selektiver Anreicherungsmedien zur Isolierung von Salmonella spp. aus Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ gebrauchsfertigen Beutel mit gepuffertem Peptonwasser, der ISO 6579:2002 entspricht. Das bestrahlte Nährmedium wird in transparenten Kunststoffbeuteln geliefert. Brechen Sie einfach die Versiegelung, um den Inhalt der Wasser- und Mediumsegmente zu mischen und in zwei Minuten zu rekonstituieren. QuickBag Anreicherungsmedien sind passend für Ihren Arbeitsablauf in 2.7 l und 4.5 l-Beuteln erhältlich. Das Nährmedium kann je nach Bedarf durch den Ablaufschlauch dispensiert werden.
Verkürzen Sie Ihren Arbeitsablauf mit der QuickBag UVM1-Bouillon. QuickBag Anreicherungsmedien sind schnell und einfach zuzubereiten und hervorragend an Arbeitsabläufe im Labor und von automatischen Geräten, wie etwa Dilutoren, anpassbar. Es sind keine weiteren Zusätze erforderlich.
Kostengünstig: Kein Abwiegen von Medien oder Sterilisation erforderlich, sodass der Aufwand durch die Medienzubereitung sinkt und mehr Ressourcen und Geräte frei werden.
Flexibel: Die segmentierte Struktur ermöglicht eine einfache Zubereitung, indem Sie ein Segment mit deionisiertem Wasser füllen, aus dem das QuickBag Anreicherungsmedium innerhalb von zwei Minuten rekonstituiert werden kann. Sterilisiertes Wasser kann unter aseptischen Bedingungen ebenfalls verwendet werden.
Anwenderfreundlich: Mit minimalem Training zu befüllen und zu dispensieren.
Energiesparend: Gammabestrahlt, sodass kein teures thermisches Aufbereiten erforderlich ist.
Sicher: Die Handhabung von Glasartikeln und ein Abwiegen der Kulturmedien entfallen und es werden keine zusätzlichen Reagenzien benötigt. Leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt.
Verringert Abfall: Nicht zubereitete QuickBag Anreicherungsmedien können bis zu 24 Monate lang aufbewahrt werden. Rehydrierte Medien haben eine Haltbarkeit von 10 Tagen.
Qualitätsgarantie: Entspricht ISO 11133 und ISO 7218. Für jede Charge sind Qualitätszertifikate verfügbar, sodass weniger Qualitätskontrollen notwendig sind.
Platzsparend: Aufgrund der praktischen Verpackung in flachen Kartons benötigt das QuickBag Anreicherungsmedium relativ wenig Platz im Vergleich mit gebrauchsfertigen Medien und kann ja nach Bedarf zubereitet werden.
Spezifikation
10°bis 30 °C | |
Fertigformate | |
2 x 4,5 l |
QuickBag Buffered Peptone Water (ISO) | |
Voranreicherungsmedium |
Videos
-
Thermo Scientific QuickBag enrichment media
-
Thermo Scientific QuickBag enrichment media
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
9202300577 | Analysenzertifikat | 22/01/2024 | DQ1049B |
9202300313 | Analysenzertifikat | 11/07/2023 | DQ1049B |
9202300225 | Analysenzertifikat | 27/06/2023 | DQ1049B |
9202300233 | Analysenzertifikat | 05/06/2023 | DQ1049B |
9202300217 | Analysenzertifikat | 05/06/2023 | DQ1049B |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
27Stunden
18Minuten
0Sekunden
43