Learn More
Thermo Scientific™ FitBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW) (ISO)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l, 4.5 l oder 9 l-Medienbeuteln: in 5 bis 10 Minuten fertig und die segmentierte Struktur ermöglicht Vorbefüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ DF1049A
659.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15795473
  • 677.00 CHF / 30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
Fertigformate
30 x 2,7 l
FitBag Buffered Peptone Water (ISO)
Voranreicherungsmedium
Videos
  • Thermo Scientific - FitBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:32
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:32
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific FitBag enrichment media
  • Thermo Scientific - FitBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific FitBag enrichment media
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer9202300137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberDF1049A
Chargennummer9202300081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2023 Catalog NumberDF1049A
Chargennummer9202200393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2022 Catalog NumberDF1049A
Chargennummer9202100769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2022 Catalog NumberDF1049A
Chargennummer9202100521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2021 Catalog NumberDF1049A
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FitBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW) (ISO) >