Learn More
Thermo Scientific™ QuickBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW) (ISO)
Verkürzen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den leicht zuzubereitenden 2.7 l oder 4.5 l-Medienbeuteln: Verbinden Sie einfach die Segmente und rekonstituieren Sie in zwei Minuten.
Marke:  Thermo Scientific™ DQ1049A
78.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15755493
  • 109.00 CHF / 3 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
Fertigformate
3 x 2,7 l
Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser (ISO)
Voranreicherungsmedium
Videos
  • Thermo Scientific - QuickBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific QuickBag enrichment media
    • Thermo Scientific - QuickBag enrichment media
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific QuickBag enrichment media
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Instructions
      Zertifikate
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      5 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      Chargennummer542346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2024 Catalog NumberDQ1049A
      Chargennummer9202300457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog NumberDQ1049A
      Chargennummer9202300121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2023 Catalog NumberDQ1049A
      Chargennummer9202200401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2022 Catalog NumberDQ1049A
      Chargennummer9202200225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2022 Catalog NumberDQ1049A
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ QuickBag™ Gepuffertes Peptonwasser (BPW) (ISO) >