Learn More
Oxoid One Broth - Salmonella 10 Pk
One Broth - Salmonella 10 Pk
Marke:  Oxoid BO1096S
166.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13215479
  • 205.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
One Broth - Salmonella 10 Pk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Each
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4502015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberBO1096S
Chargennummer4502017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberBO1096S
Chargennummer4500564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberBO1096S
Chargennummer4500562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberBO1096S
Chargennummer4500558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog NumberBO1096S
Name des Produkts
Oxoid One Broth - Salmonella 10 Pk >