Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Für Behälter mit schmaler Öffnung
6.57 CHF - 34.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Umdreh-Septumstopper |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Behälter mit schmaler Öffnung |
Gesamtpositionen | 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Größe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Größe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11756477
|
Fisherbrand™
TO/09/RED |
Rot | 6.5 mm | 9 mm | Für Behälter mit 0.77 bis 0.82 cm Innendurchmesser |
15.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11502493
|
Fisherbrand™
TO/09/RED |
Rot | 6.5 mm | 9 mm | Für Behälter mit 0.77 bis 0.82 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11766477
|
Fisherbrand™
TO/13/RED |
Rot | 8 mm | 13 mm | Für Behälter mit 0.92 bis 0.97 cm Innendurchmesser |
9.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11512493
|
Fisherbrand™
TO/13/RED |
Rot | 8 mm | 13 mm | Für Behälter mit 0.92 bis 0.97 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11776477
|
Fisherbrand™
TO/17/RED |
Rot | 9.5 mm | 0 | Für Behälter mit 1.1 bis 1.15 cm Innendurchmesser |
8.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11532493
|
Fisherbrand™
TO/17/RED |
Rot | 9.5 mm | 0 | Für Behälter mit 1.1 bis 1.15 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11786477
|
Fisherbrand™
TO/21/RED |
Rot | 11 mm | 0 | Für Behälter mit 1.2 bis 1.3 cm Innendurchmesser |
9.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11542493
|
Fisherbrand™
TO/21/RED |
Rot | 11 mm | 0 | Für Behälter mit 1.2 bis 1.3 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11706487
|
Fisherbrand™
TO/33/RED |
Rot | 16 mm | 33 mm | Für Behälter mit 1.7 bis 1.75 cm Innendurchmesser |
11.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11572493
|
Fisherbrand™
TO/33/RED |
Rot | 16 mm | 33 mm | Für Behälter mit 1.7 bis 1.75 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11716477
|
Fisherbrand™
TO/29/RED |
Rot | 14 mm | 29 mm | Für Behälter mit 1.5 bis 1.6 cm Innendurchmesser |
17.60 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11562493
|
Fisherbrand™
TO/29/RED |
Rot | 14 mm | 29 mm | Für Behälter mit 1.5 bis 1.6 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
10709984
|
Fisherbrand™
FB57876 |
Rot | 12.5 mm | 0 | Für Behälter mit 1.3 bis 1.35 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11552493
|
Fisherbrand™
TO/25/RED |
Rot | 12.5 mm | 0 | Für Behälter mit 1.3 bis 1.35 cm Innendurchmesser |
14.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11746477
|
Fisherbrand™
TO/41/RED |
Rot | 19 mm | 41 mm | Für Behälter mit 2 bis 2.1 cm Innendurchmesser |
16.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11592493
|
Fisherbrand™
TO/41/RED |
Rot | 19 mm | 41 mm | Für Behälter mit 2 bis 2.1 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11716487
|
Fisherbrand™
TO/45/RED |
Rot | 20 mm | 45 mm | Für Behälter mit 2.2 bis 2.3 cm Innendurchmesser |
17.68 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11502503
|
Fisherbrand™
TO/45/RED |
Rot | 20 mm | 45 mm | Für Behälter mit 2.2 bis 2.3 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11532503
|
Fisherbrand™
TO/57/RED |
Rot | 25 mm | 6 | Für Behälter mit 2.65 bis 2.75 cm Innendurchmesser |
34.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10171552
|
Fisherbrand™
TO/57/RED |
Rot | 25 mm | 6 | Für Behälter mit 2.65 bis 2.75 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11522503
|
Fisherbrand™
TO/53/RED |
Rot | 24 mm | 53 mm | Für Behälter mit 2.55 bis 2.65 cm Innendurchmesser |
25.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11588122
|
Fisherbrand™
TO/17/CREAM |
Cremefarben | 9.5 mm | 0 | Für Behälter mit 1.1 bis 1.15 cm Innendurchmesser |
15.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11578122
|
Fisherbrand™
TO/13/CREAM |
Cremefarben | 8 mm | 13 mm | Für Behälter mit 0.92 bis 0.97 cm Innendurchmesser |
8.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11598122
|
Fisherbrand™
TO/21/CREAM |
Cremefarben | 11 mm | 0 | Für Behälter mit 1.1 bis 1.15 cm Innendurchmesser |
17.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10777864
|
Fisherbrand™
FB68685 |
Cremefarben | 14 mm | 1 | Für Behälter mit 1.5 bis 1.6 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11518132
|
Fisherbrand™
TO/29/CREAM |
Cremefarben | 14 mm | 1 | Für Behälter mit 1.5 bis 1.6 cm Innendurchmesser |
16.64 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11508132
|
Fisherbrand™
TO/25/CREAM |
Cremefarben | 12.5 mm | 25 mm | Für Behälter mit 1.3 bis 1.35 cm Innendurchmesser |
15.60 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11528132
|
Fisherbrand™
TO/33/CREAM |
Cremefarben | 16 mm | 33 mm | Für Behälter mit 1.7 bis 1.75 cm Innendurchmesser |
11.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11538132
|
Fisherbrand™
TO/37/CREAM |
Cremefarben | 17.5 mm | 37 mm | Für Behälter mit 1.77 bis 1.87 cm Innendurchmesser |
22.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11548132
|
Fisherbrand™
TO/41/CREAM |
Cremefarben | 19 mm | 41 mm | Für Behälter mit 2 bis 2.1 cm Innendurchmesser |
17.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11558132
|
Fisherbrand™
TO/45/CREAM |
Cremefarben | 20 mm | 45 mm | Für Behälter mit 2.2 bis 2.3 cm Innendurchmesser |
16.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11568132
|
Fisherbrand™
TO/49/CREAM |
Cremefarben | 22 mm | 49 mm | Für Behälter mit 2.35 bis 2.45 cm Innendurchmesser |
19.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11578132
|
Fisherbrand™
TO/53/CREAM |
Cremefarben | 24 mm | 53 mm | Für Behälter mit 2.55 bis 2.65 cm Innendurchmesser |
27.81 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11588132
|
Fisherbrand™
TO/57/CREAM |
Cremefarben | 25 mm | 57 mm | Für Behälter mit 2.65 bis 2.75 cm Innendurchmesser |
31.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11764306
|
Fisherbrand™
FB57879 |
Rot | 17.5 mm | 37mm | Für Behälter mit 1.77 bis 1.87 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11582493
|
Fisherbrand™
TO/37/RED |
Rot | 17.5 mm | 37mm | Für Behälter mit 1.77 bis 1.87 cm Innendurchmesser |
11.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11786457
|
Fisherbrand™
TO/49/RED |
Rot | 6.5 mm | 49mm | Für Behälter mit 0.77 bis 0.82 cm Innendurchmesser |
20.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11512503
|
Fisherbrand™
TO/49/RED |
Rot | 6.5 mm | 49mm | Für Behälter mit 0.77 bis 0.82 cm Innendurchmesser | N/A | ||||||
11568122
|
Fisherbrand™
TO/09/CREAM |
Cremefarben | 6.5 mm | 9mm | Für Behälter mit 0.77 bis 0.82 cm Innendurchmesser |
8.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
- Stopfen mit Kerbungen außen
- Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
- Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
- Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
Umdreh-Septumstopper | |
Für Behälter mit schmaler Öffnung | |
1 |