Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Für Behälter mit schmaler Öffnung
Marke:  Fisherbrand™ TO/41/CREAM
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11548132
  • 17.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
  • Stopfen mit Kerbungen außen
  • Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
  • Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
  • Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
19 mm
Für Behälter mit 2 bis 2.1 cm Innendurchmesser
1
Naturkautschuk
4
Für Behälter mit schmaler Öffnung
41 mm
Cremefarben
Umdreh-Septumstopper
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen > Creme; 41 mm gesamt