Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Beschreibung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
- Stopfen mit Kerbungen außen
- Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
- Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
- Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
20 mm | |
Für Behälter mit 2.2 bis 2.3 cm Innendurchmesser | |
1 | |
Naturkautschuk | |
4 |
Für Behälter mit schmaler Öffnung | |
45 mm | |
Cremefarben | |
Umdreh-Septumstopper |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen > Creme; 45mm gesamt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur