Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Description
Für Behälter mit kleiner Öffnung
- Stopfen mit Kerbungen außen
- Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
- Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
- Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Specifications
20 mm | |
Für Behälter mit 2.2 bis 2.3 cm Innendurchmesser | |
1 | |
Naturkautschuk | |
4 |
Für Behälter mit schmaler Öffnung | |
45 mm | |
Rot | |
Umdreh-Septumstopper |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen > Rot; 45 mm gesamt
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction