Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Für Behälter mit schmaler Öffnung
Marke:  Fisherbrand™ TO/09/RED
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11756477
  • 15.00 CHF / 10 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 07-07-2025
Add to basket
Description
Description
Für Behälter mit kleiner Öffnung
  • Stopfen mit Kerbungen außen
  • Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
  • Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
  • Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Specifications
Specifications
6.5 mm
Für Behälter mit 0.77 bis 0.82 cm Innendurchmesser
1
Naturkautschuk
Für Behälter mit schmaler Öffnung
9 mm
Rot
Umdreh-Septumstopper
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen > Rot; 9mm gesamt