Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Für Behälter mit schmaler Öffnung
Marke:  Fisherbrand™ TO/17/RED
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11532493
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
  • Stopfen mit Kerbungen außen
  • Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
  • Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
  • Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
9.5 mm
Für Behälter mit 1.1 bis 1.15 cm Innendurchmesser
1
Naturkautschuk
Für Behälter mit schmaler Öffnung
0
Rot
Umdreh-Septumstopper
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen > Rot; insgesamt 17 mm