Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen
Beschreibung
Für Behälter mit kleiner Öffnung
- Stopfen mit Kerbungen außen
- Der Faltkragen legt sich außen über den Hals des Behältnisses und bildet so eine zuverlässige Versiegelung
- Problemlos mit einer Injektionsnadel durchstechbar
- Lieferbar in Rot oder in Cremefarbe in Packungen zu jeweils 10 Stück
Spezifikation
6.5 mm | |
Für Behälter mit 0.77 bis 0.82 cm Innendurchmesser | |
1 | |
Naturkautschuk | |
5 |
Für Behälter mit schmaler Öffnung | |
49mm | |
Rot | |
Umdreh-Septumstopper |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Umdreh-Septum-Stopfen > Rot; 49mm gesamt
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu