Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Bedruckte oder einfache Ausführungen
49.00 CHF - 328.64 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA, 29 CFR1910.1030
Verschlusstyp Elastisch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Dicke 2 mil
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Kapazität (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Kapazität (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13489566
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01-826-1
Clear 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 1 bis 2 gal.
53.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18306543
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
018262
Einfach, transparent 10 x 10 in. 1 bis 2 gal.
64.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18326523
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
018263
Clear 12 x 10 in. (30 x 25 cm) 1 bis 2 gal.
63.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18336523
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
018264
Clear 10 x 15 in. (25 x 38 cm) 1 bis 2 gal.
77.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13499566
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01-826-5
Clear 24 x 12 in. (61 x 30 cm) 2 to 3 gal.
121.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16418115
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
018266
Einfach, transparent 30 x 24 Zoll (76 x 61 cm) 12 bis 14 gal.
159.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13419576
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
018267
Clear 36 x 24 in. (91 x 61 cm) 13 to 16 gal.
328.64 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16424520
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01-830A
Rot 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 1 bis 2 gal.
49.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18346503
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
01830B
Rot 48 x 36 cm 3 to 4 gal.
103.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18356503
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
01830C
Rot 23 x 19 in. (58 x 48 cm) 7 to 10 gal.
170.00 CHF
200 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-08-2025
Add to basket
10132688
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
01-830D
Rot 35 x 25 in. (89 x 64 cm) 13 to 16 gal.
309.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 01-09-2025
Add to basket
18598056
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
01830E
Rot 48 x 37 Zoll (122 x 94 cm) 44 gal.
298.00 CHF
100 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 14-10-2025
Add to basket
Description
Description
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Specifications
Specifications
OSHA, 29 CFR1910.1030
Autoklavierbar
Polypropylen
Elastisch
2 mil
140°C
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe