Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Entsorgungsbeutel, durchsichtig
Aus Polypropylenfolie zur Sterilisation im Dampfautoklaven. Greiner Bio-One™ ist ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel.
Marke: Greiner Bio-One 649201
Beschreibung
- Sauerstofftransportrate von 50 μm PP-Folie (+23 °C): 2380 cm/(m³/(m² x 24 h x bar)
- Wasserdampftransportrate von 50 μm PP-Folie (+23 °C, 85 % Luftfeuchtigkeit): 1.54 g/(m² x 24 h)
- Bei ausreichend hoher Bestellmenge erhältlich mit dem Aufdruck "Biohazard"
- Folienstärke: 0.05 mm
- Autoklavierbar
- Dampfautoklaven: Max. 134 °C, 2bar/30 min
- Heißluftsterilisatoren: Max. 140 °C, 120 min
- Temperaturbereich: 0 bis 140 °C
- Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Ideal für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel | |
0,05mm | |
1100 mm |
130 l | |
Ja | |
Polypropylen | |
350/Packung | |
700 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Polypropylen-Entsorgungsbeutel, durchsichtig > 1.100 x 700 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur