Learn More
Fisherbrand™ Gel-Pipettenspitzen, 1-200 μl
GREENER_CHOICE
Optimale Möglichkeit zum genauen und einfachen Beladen von Wells in der Gelelektrophorese
Marke:  Fisherbrand™ 010-FIS
27.19 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11927734
  • 82.50 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung in der Gelelektrophorese für das präzise und einfache Laden von Wells.
  • Runde Gelbeladungsspitze
  • Leichtes Beladen von Gelen (0.6 mm)
  • Zu den Anwendungen zählen Agarose-DNA-Gele, 2-D und SDS PAGE, Kapillargele und Sequenzierung
  • Durch ein unabhängiges Labor zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Unsteril
2,75 in.
DNAse-/RNAse-frei
0,58 mm
Gel-Beladung, Rund
1000/Packung
Polypropylen
Ungefiltert
Natural
69 mm
Für DNA-Sequenzierungen oder das Beladen mit Elektrophoresegels
Bulk
BP
Nein
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
      Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:25
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:25
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
      Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:57
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:57
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
      Aktionscode: 24222
      Gültig bis zum2025-03-31
      Tage
      12
      Stunden
      20
      Minuten
      48
      Sekunden
      46
    • Fisherbrand
      Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
      Aktionscode: 24162
      Gültig bis zum2025-03-31
      Tage
      12
      Stunden
      20
      Minuten
      48
      Sekunden
      46
      Neues Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Gel-Pipettenspitzen, 1-200 μl > Volumen: 200 μl; Länge: 2,75 in.; AD: 0,6 mm; Verpackung: BP