Learn More
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere für das Beladen von Gelen
46.32 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Keine DNase- oder RNase-Kontamination
- Naturfarben
- Für die Verwendung mit, aber nicht beschränkt auf: Biohit Proline™ Elektronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Elektronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Spezifikation
20 μl | |
Steril | |
2.7 Zoll | |
Minimiert die Flüssigkeitsretention | |
Gel-Beladung | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Natural | |
69 mm | |
Racks | |
Im Gestell |
Fisherbrand Liquid Handling Update-2020 (00A)
DateigrößeVersion: 3.2 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24098Gültig bis zum: 2025-07-16
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere für das Beladen von Gelen > Volumen: 20 μl; Länge: 2.7 in.; LRS, 5 x 204
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur