Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit Balg
Schnelle und einfache Probenahme mit einhändiger Bedienung
Marke: Bel-Art™ H37823-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schnelle und einfache Probenahme mit einhändiger Bedienung
- Lange konische Spitze mit einer 4 mm-Öffnung
- FDA-konforme Polyethylenkonstruktion
- Graduiert, um das erfasste Volumen anzuzeigen
Spezifikation
Polyethylen | |
Ja | |
Spitz zulaufend | |
Translucent | |
39 cm | |
Single-use |
Non-sterile | |
5/Packung | |
Beutel | |
20 mL | |
Faltenbalg-Probenehmer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit Balg > 20 ml-Probenehmer; 39 cm lang
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur