Learn More
Corning™ Pipettenspitzen zur Gelbeladung
Corning–Pipettenspitzen zur Gelbeladung–Mit Kapillarende für einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Elektrophorese-Gelen.
Marke: Corning™ 4853
79.46 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Polypropylen in Naturfarbe
- Gel-Ladespitzen mit Standard- oder Mikrovolumen
- Mit runder oder flacher Spitze erhältlich
- Zertifiziert RNase-, DNase-, Spurenmetall- und Pyrogen-frei
- Nicht steril
- 200 Spitzen pro Gestell
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Naturfarben | |
8,3 cm | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gel-Beladung, Rund | |
Polypropylen |
Unsteril | |
3,26 in. | |
0,5 mm | |
Das Kapillarende ermöglicht einen einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Elektrophoresegelen, Ultramikropipetten | |
Magazinhalter |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
51Stunden
2Minuten
48Sekunden
18 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
65Stunden
2Minuten
48Sekunden
18Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%