Learn More
Bochem™ Chemikalienlöffel aus 18/10 Edelstahl
Edelstahllöffel für Chemikalien.
Marke: Bochem™ 3461
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Edelstahl
- Doppellöffel
Spezifikation
Je 1 | |
32 mm | |
5 mm | |
150 mm |
Löffelspatel | |
22 mm | |
Edelstahl (18/10) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Katalogseite
DateigrößeVersion: 302.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Chemikalienlöffel aus 18/10 Edelstahl > Breite:22mm, Länge:150mm; Durchmesser:5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur