Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Dosieren Sie Flüssigkeiten aus Reagenzflaschen mit Dispensern, die eine überlegene chemische und thermische Beständigkeit und ein ergonomisches Designbieten, das Ermüdungserscheinungen am Arbeitsplatz verhindert.
Marke: Thermo Scientific™ 4421170
402.60 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dosieren Sie Flüssigkeiten aus Reagenzienflaschen mit Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensern
Eigenschaften:
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Vollständig autoklavierbar†
- Präzises selbstverriegelndes Volumeneinstellsystem
- Dosierkopf-Verschlusskappe verhindert Tropfen
- Ergonomische Bauweise verhindert Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten
- Ansaugschlauch mit Gewinde für blasenfreies Ansaugen
Hinweis:
Beschränkungen umfassen Flusssäure sowie Flüssigkeiten, die Halar oder FEP angreifen, und Hastelloy-Suspensionen, da feste Partikel die Ventile blockieren können.
Spezifikation
Analoger Flaschenaufsatzspender | |
-4 ° bis +122 ° kontinuierliche F | |
10,0 bis 60,0 ml |
Individuelles Kalibrierungszertifikat mit Seriennummer | |
1 | |
120 ul |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
10Stunden
0Minuten
13Sekunden
13
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwenden.