Learn More
Cole-Parmer™ ELECTRODE PH MINI 210MM
Get precise readings affordably with this Autoclavable Mini pH Probe.
Marke:  Cole-Parmer™ 05662-16
Artikelnummer. 11750169
  • 395.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sealed
  • Autoclavable
  • Ideal for narrow crowded culture flasks and fermentors (6 mm dia).
  • Double-junction reference offers stability and extended service life.
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Glas
pH-Sonde
Ideal für enge, gedrängte Kulturflaschen und Fermenter
8.3 in.
0.2 in.
Keramik
130 °C
Double Junction
266°F
210 mm
6 mm
Name des Produkts
Cole-Parmer™ ELECTRODE PH MINI 210MM > Stecker:BNC-Anschluss