Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke: Brady™ 311367
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
M/M059/NT/PE-DIA200-1 | |
Polyester | |
7.87 in. Dia. | |
200 mm | |
Facility Identification, Safety Identification | |
-40°C to +110°C | |
-40°F to +230°F | |
20 x 20 cm | |
Safety Sign |
Glanz | |
1 Sign | |
Permanent | |
Surface Mount | |
0.099 mm | |
Rund | |
Universal | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen > ISO Safety Sign Wear Laboratory Coat; Dimensions (L x W): 20 x 20 cm; Languages: Universal; Material: Polyester; Shape: Round
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur