Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Schutzhandschuhe tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 819167
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Glanz | |
Je 1 | |
315 mm | |
0.099 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |
PIC M009-Dia 315-PE-CRD/1 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Schutzhandschuhe tragen > 315 mm Durchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur