Learn More
Hamilton™ Spritzennadeln
Gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700.
Marke:  Hamilton™ 82525
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10234272
  • 305.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Ideal zur Abgabe von Volumina von 1 bis 500 μl
  • Eine Vielzahl von Volumina, Längen und Gauges erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
1025
25 ml
Spritzennadel
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Spritzennadeln > Volumen: 25 ml; Spritzennadel