Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Dosieren Sie Flüssigkeiten aus Reagenzflaschen mit Dispensern, die eine überlegene chemische und thermische Beständigkeit und ein ergonomisches Designbieten, das Ermüdungserscheinungen am Arbeitsplatz verhindert.
467.00 CHF - 624.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Analoger Flaschenaufsatzspender |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Individuelles Kalibrierungszertifikat mit Seriennummer |
Kanäle | 1 |
Produktcode | Marke | Präzision | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Präzision | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11448409
![]() |
Thermo Scientific™
4421120 |
2 ul | 34kW ( 116.008 BTU) Kühl |
467.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12811171
![]() |
Thermo Scientific™
4421130 |
4 ul | Bereich: 0.4- 2,0 ml , ± 12.0μL |
467.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11468409
|
Thermo Scientific™
4421140 |
10 ul | Bereich: 1 - 5 ml , ± 30.0μL |
467.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11478409
|
Thermo Scientific™
4421150 |
20 ul | 41 ° -113 ° F (5 ° - 45 ° C) |
467.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11488409
|
Thermo Scientific™
4421160 |
60 ul | Reichweite: 5 - 30ml, ± 180 ul |
624.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12326532
|
Thermo Scientific™
4421170 |
120 ul | -4 ° bis +122 ° kontinuierliche F |
587.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dosieren Sie Flüssigkeiten aus Reagenzienflaschen mit Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensern
Merkmale:
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Vollständig autoklavierbar†
- Präzises selbstverriegelndes Volumeneinstellsystem
- Dosierkopf-Verschlusskappe verhindert Tropfen
- Ergonomische Bauweise verhindert Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten
- Ansaugschlauch mit Gewinde für blasenfreies Ansaugen
Hinweis:
Beschränkungen umfassen Fluorwasserstoff sowie Flüssigkeiten, die Halar, Fluorethylenpropylen oder hochkorrosionsbeständige Legierungen angreifen und -Suspensionen, da feste Partikel die Ventile blockieren können.
Spezifikation
Analoger Flaschenaufsatzspender | |
Individuelles Kalibrierungszertifikat mit Seriennummer | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwenden.