Learn More
Gibcoâ„¢ One Shotâ„¢-Format, fötales Kälberserum, ultraniedriges IgG, Herkunftsland: USA
GREENER_CHOICE
Gibco™ fötale Rinderseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
Marke:  Gibcoâ„¢ A3381901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15695629
  • 138.00 CHF / 50 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Serum-Kategorie: Spezial
  • Herkunft: Vereinigte Staaten
  • Die IgG-Konzentration liegt unter 5 Î¼g/ml
  • BVD-Titer ist niedrig oder nicht nachweisbar
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, Säugetierzellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 Â° C
Versandbedingungen: Gefroren
Fötal
Flüssig
Fötales Kälberserum
Exosome-depletiert
One Shotâ„¢
Rind
Vereinigte Staaten
One Shot
50 mL
Steril
gefroren
Videos
  • Gibco One Shot FBS 50mL bottle
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Gibco One Shot FBS 50mL bottle
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2510403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3381901
    Chargennummer2565845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3381901
    Chargennummer2522380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3381901
    Chargennummer2531093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3381901
    Chargennummer2546023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA3381901
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
      Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
      Aktionscode: 24108
      Gültig bis zum2025-06-27
      Neues Angebot
      Jetzt sparen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibcoâ„¢ One Shotâ„¢-Format, fötales Kälberserum, ultraniedriges IgG, Herkunftsland: USA > 50 ml
    For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.