Learn More
Gibco™ One Shot™-Format, fötales Kälberserum, ultraniedriges IgG, Herkunftsland: USA
Gibco™ fötale Rinderseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays. Sie erhalten das Vertrauen von Forschern mit gleichbleibender Qualität und prämierter Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
142.00 CHF - 1130.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | Fötal |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15695629
![]() |
Gibco™
A3381901 |
50 mL | One Shot |
142.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11550526
![]() |
Gibco™
16250078 |
500 mL | Flasche |
1130.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- Die IgG-Konzentration liegt unter 5 μg/ml
- BVD-Titer ist niedrig oder nicht nachweisbar
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤ 10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Vereinigte Staaten | |
Fötales Kälberserum |
Fötal | |
Flüssig | |
gefroren |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.