Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 24-Mikrotiterplatten
Für den Einsatz mit 24-Well Mikrotiterplatten vorgesehen. Corning™ Falcon™ Zellkultureinlagen (Zellkultur auf durchlässigen Trägern) gewährleisten eine stärkere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke: Falcon™ 353492
Beschreibung
Für einen unabhängigen Zugriff auf die basolateralen und apikalen Domänen der Polarzellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
- Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
- Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
- Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
- Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
Spezifikation
Durchscheinend | |
PET | |
3 μm | |
24-Well-Platte | |
8/Packung | |
TC-behandelt | |
Steril |
0,3 cm2 | |
2,0 ± 0,2 x 105 Poren/cm2 | |
Membranmaterial | |
6.4 mm | |
48/Karton | |
TC-behandelt | |
24 |