Learn More
Falcon™ 24- und 96-Multiwell FluoroBlok™ Zellkultureinsätze und Begleitplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Blocklichtübertragung vereinfacht den Nachweis von migrierenden fluoreszierend markierten Zellen. Falcon™ FlouroBlok™ Durchlässige Träger mit 24-Well-Platten sind mit einer einzigartigen, lichtdichten PET-Membran ausgestattet. Muss mit Falcon™ 24-Well-Zubehörplatte verwendet werden.
Marke:  Falcon™ 353504
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10459412
  • 182.22 CHF / 50 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Nur Zubehörplatten einlegen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die gefärbte mikroporöse ET-Membran blockiert effizient die Lichtdurchlässigkeit im Bereich von 400 bis 700 nm
  • Fluoreszierend markierte Zellen in der oberen Kammer des Einsatzes werden durch die Corning™ FluoroBlok™ Membran unsichtbar gemacht
  • Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
  • Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
  • Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
  • Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
  • Pfade für die Stammzelldifferenzierung
  • Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
  • Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
  • Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
HINWEIS: Einzelne Einsätze müssen mit Falcon Begleitplatten für Zellkultureinsätze verwendet werden, um die Einsätze in den Wells richtig zu positionieren.  Diese Platten passen genau auf den Corning FluoroBlok 24-Multiwell Einsatz. Die Corning FluoroBlok 96-Multiwell Einsätze verwenden die mitgelieferten quadratischen Aufnahmeplatten. Diese Platten müssen für die Durchführung des Assays, die Markierung und das Lesen von Proben verwendet werden, um zuverlässige Assay-Ergebnisse zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Durchsichtig
Polystyrol
Zellkultur
0,7 bis 0,9 ml
Falcon™ oder Corning™ BioCoat™ Zellkultureinsätze; kann mit oder ohne Zellkultureinsätze verwendet werden
1/Packung
Begleitplatte-Einsatz
2 cm2
Steril
Multi-Well-Einsatzsystem
24
50/Karton
Nicht zutreffend
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4329027 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2025 Catalog Number353504
Chargennummer4315934 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number353504
Chargennummer4126052 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/08/2024 Catalog Number353504
Chargennummer4122020 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/07/2024 Catalog Number353504
Chargennummer3252005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/02/2024 Catalog Number353504
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ 24- und 96-Multiwell FluoroBlok™ Zellkultureinsätze und Begleitplatten > Zellkultureinsatz-Begleitplatte; für 24-Well-Mikrotiterplatte