Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die mikroskopisch transparente Polyestermembran mit TC-Behandlung gewährleistet optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit Polyestermembraneinsätzen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Phasenkontrastmikroskopie und ermöglichen die Beurteilung der Zellviabilität und Monoschichtenbildung.
Marke:  Corning™ 3470
367.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10482181
  • 400.55 CHF / 48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Übertragungsstudien, Chemotaxis, Co-Kulturen und Studien zur mikrobiellen Pathogenese
  • Die dünne Membran und die gerade Porenstruktur sorgen für gleichmäßigen Zelltransport und gleichmäßige Zellmigration.
  • Der selbstzentrierende Einsatz verhindert Kapillareffekte der Medien zwischen dem Einsatz und dem umgebenden Well.
  • Platte: Nichtrecyceltes Polystyrol
  • Membran: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 Einsätze in einer 24-Well-Platte
PET
4 x 106 Poren/cm2
6.5 mm
48 Einsätze, 4 Platten/Karton
Klar
Steril
0.33 cm2
0,6 mL
0,4 μm
12 Einsätze in einer 24-Well-Platte, 4 Platten pro Karton verpackt
TC-behandelt
TC-behandelt
24
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer35024004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/04/2025 Catalog Number3470
Chargennummer34724041 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/04/2025 Catalog Number3470
Chargennummer32924006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/04/2025 Catalog Number3470
Chargennummer32724004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/04/2025 Catalog Number3470
Chargennummer31724018 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number3470
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze > 6,5 mm; 0,4 μm