Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 24-Mikrotiterplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit 24-Well Mikrotiterplatten vorgesehen. Corning™ Falcon™ Zellkultureinlagen (Zellkultur auf durchlässigen Trägern) gewährleisten eine stärkere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
255.31 CHF - 404.15 CHF
Spezifikation
Kulturfläche 0,3 cm2
Material PET
Typ Membranmaterial
Zur Verwendung mit (Geräte) 24-Well-Platte
Durchmesser (metrisch) Filter 6.4 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Porengröße Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10421761
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353095
0,4 μm Transparent
374.80 CHF
48 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10718502
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Falcon™
353492
3 μm Translucent
374.80 CHF
48 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10136410
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353097
8 μm Transparent
404.15 CHF
48 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10668291
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353096
3 μm Transparent
374.80 CHF
48 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10055220
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353104
1 μm Transparent
255.31 CHF
48 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für einen unabhängigen Zugriff auf die basolateralen und apikalen Domänen der Polarzellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
  • Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
  • Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
  • Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
  • Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
Spezifikation
Spezifikation
0,3 cm2
Membranmaterial
6.4 mm
TC-behandelt
Steril
PET
24-Well-Platte
48/Karton
TC-behandelt
24
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 24-Mikrotiterplatten