Learn More
Cole-Parmer™ Regelbarer Heizmantel der EM-Serie
Mit integriertem Regler mit Anzeigeleuchten für Netzspannung und Heizbetrieb. Electrothermal™ Geregelte Heizmäntel der Serie EM gewährleisten dank geerdeter Masseschirmung sowie doppelten Sicherungen zusätzliche Sicherheit. Produkte mit größerem Füllvolumen sind mit mehreren Heizelementen ausgestattet und ermöglichen so eine gleichmäßigere und direkte Wärmeübertragung.
Marke:  Cole-Parmer™ 36002-14
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778352
  • 564.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Nutzen Sie diese Heizmäntel für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Electromantle Heizmäntel der EM-Serie bieten dank der hervorragenden Isolierung um die Kartusche und der guten Abdeckung des Kolbens eine maximale Wärmeübertragung zur Probe.
  • Die sichersten Heizmäntel auf dem Markt
  • Verwendung mit Rundkolben von 50 bis 500 ml
  • Innovatives Design, damit das Gehäuse nicht heiß wird
  • Verwendung mit Rundkolben von 50 ml bis 5 l
  • Maximale Elementtemperatur von 450 °C
  • Integrierter Regler
  • Austauschbare isolierte Heizpatrone
  • Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylene Outer Case
500 mL
310 mm
145 mm
Klemme
UK- und EU-Stecker
9.4 in.
Heizmantel
16.9 oz.
Wärmeanwendungen im Labor, maximale Wärmeübertragung mit minimalem Risiko des Bruchs von Kolben
500 mL (16.9 oz.)
12.2 in.
5.7 in.
230 V
Außengehäuse aus Polypropylen
200 w
238 mm
450 °C
842 °F
50/60 Hz
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Regelbarer Heizmantel der EM-Serie > Kapazität: 500 ml