Learn More
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 16,000 RZB in einem vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 50 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Marke: Falcon™ 352098
Includes: Blaue 33 mm-Flachdeckel-Schraubverschlüsse aus PET (Gewinde ausschließlich für Corning Falcon-Röhrchen geeignet).
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen in der Molekularbiologie, einschließlich der Konzentration von Bakterien zur DNA-Isolation, Aufreinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren, Probenaufbewahrung (Umgebungstemperatur bis -80 °C) und zur Zentrifugation von Präzipitaten.
- Hydrophobe, biologisch inerte Oberfläche zur guten Zell- oder Proteinrückgewinnung
- Dunkelblaue Graduierungen in Schritten von 5 ml
- Weißer, lösungsmittelbeständiger Beschriftungsbereich
- Bestrahlt für Sterilität
Klares Polypropylen
- Resistent gegenüber Alkoholen und milden organischen Lösungsmitteln (nicht empfohlen für Extraktionsverfahren)
- Durchsichtig für gute Sicht
- Beständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
- Widerstandsfähig gegenüber Zentrifugalkräften bis 16,000 x g RZB
Bestellinformation
Lieferbar in Beuteln oder recycelbaren Gestellen aus Polystyrol zu 25 Stück und Kartons mit 500 Stück.
Compliance
Fertigung gemäß ISO 9001: 2000 und FDA Quality System Regulation in Kapitel 1, Titel 21, Abschnitt 820 der CFR.
Spezifikation
ISO 9001:2000, FDA, CFR | |
1,2 in. | |
50 ml | |
Für Anwendungen wie DNA-Isolation, Reinigung und Fällung von Nukleinsäuren, Zellzentrifugation | |
Magazinhalter | |
Konisch | |
1,69 oz. | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
Zentrifugenröhrchen |
Blau | |
Klar | |
Polypropylen | |
500 | |
Steril | |
115 mm | |
Konisch | |
30 mm | |
16.000 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25524601 | Qualitätsbescheinigung | 31/03/2025 | 352098 |
22924020 | Qualitätsbescheinigung | 04/01/2025 | 352098 |
18624601 | Qualitätsbescheinigung | 04/01/2025 | 352098 |
28324021 | Qualitätsbescheinigung | 01/01/2025 | 352098 |
24024014 | Qualitätsbescheinigung | 28/12/2024 | 352098 |