Learn More
Grant Instruments™ Linear-Schüttelbad
Grant kombiniert Qualität und Design mit Temperaturstabilität und Funktionen, die Sie von einem linearen Schüttelbad für Ihr Labor erwarten.
Marke: Grant Instruments™ LSB18
2185.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Grant kombiniert Qualität und Design mit Temperaturstabilität und Funktionen, die Sie von einem linearen Schüttelbad für Ihr Labor erwarten.
- Umgebungstemperaturbereich+5 bis 99 °C
- Stabilität: ±0.1 °C
- Auswahl zwischen zwei Modellen – 12 und 18 Liter
- Universaltablett und Polycarbonat-Deckel sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Umfangreiche Auswahl an Schütteltabletts
- Ablasshahn zum bequemen Entleeren
- Vom Anwender einstellbarer Übertemperaturalarm – schützt die Proben
- Countdown-Timer mit akustischem Alarm – für präzise Reaktionszeiten (1 – 999 min)
- Zwei programmierbare Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelverhalten
Spezifikation
18 L | |
Umgebungstemperatur +5 bis 99 °C | |
Universalschale, Ablasshahn und Polycarbonat-Deckel | |
Bis 200 U/min | |
±0,1 °C | |
60 bis 90 mm (Flüssigkeit min/max) | |
120/230 V |
Linear | |
1050/1400 W | |
Verstellbar | |
2 | |
±0,1 °C | |
120/230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%