Learn More
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
Mit CentriStar™ Verschlüssen mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite und verbesserter Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen. Corning™Zentrifugenröhrchen mit CentriStar™ Verschlüssen mit auslaufsicherem Design verfügen über einen revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert.
Marke: Corning™ 430829
189.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auslaufsicheres Design mit einem revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert. CentriStar™ Verschlüsse mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite bieten verbesserte Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen.
Herausragendes Leistungsverhalten
- Temperaturbereich von -80 °C bis 120 °C
- Konischer Boden
- Hergestellt aus reinem Polypropylen für medizinische Zwecke (PP) für ausgezeichnete Sichtbarkeit und Festigkeit
- Steril, zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Große weiße Beschriftungsfläche und schwarze aufgedruckte Graduierungen
- 5 Jahre haltbar
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Orange | |
Klar | |
Ja | |
500 | |
Großpackung | |
Konisch | |
1,69 oz. | |
CentriStar | |
Große, weiße Beschriftungsfläche | |
5 bis 50 ml in 2,5-ml-Schritten | |
17.000 × g |
HDPE | |
1,2 in. | |
50 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
114 mm | |
Konisch | |
Ja | |
29,1 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
06125027 | Qualitätsbescheinigung | 19/06/2025 | 430829 |
06025086 | Qualitätsbescheinigung | 19/06/2025 | 430829 |
06025084 | Qualitätsbescheinigung | 19/06/2025 | 430829 |
06025065 | Qualitätsbescheinigung | 18/06/2025 | 430829 |
06025064 | Qualitätsbescheinigung | 18/06/2025 | 430829 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30