Learn More
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 16,000 RZB in einem vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 50 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
194.73 CHF - 217.69 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
---|---|
Verschlussfarbe | Blau |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,2 in. |
Farbe | Klar |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Includes: Blaue 33 mm-Flachdeckel-Schraubverschlüsse aus PET (Gewinde ausschließlich für Corning Falcon-Röhrchen geeignet).
Produktcode | Marke | Verpackung | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10788561
![]() |
Falcon™
352070 |
Beutel | 16.000 × g |
194.73 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10203001
![]() ![]() |
Falcon™
352098 |
Magazinhalter | 16.000 × g |
217.69 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12716688
![]() ![]() |
Falcon™
352098 |
Magazinhalter | 16.000 × g | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen in der Molekularbiologie, einschließlich der Konzentration von Bakterien zur DNA-Isolation, Aufreinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren, Probenaufbewahrung (Umgebungstemperatur bis -80 °C) und zur Zentrifugation von Präzipitaten.
- Hydrophobe, biologisch inerte Oberfläche zur guten Zell- oder Proteinrückgewinnung
- Dunkelblaue Graduierungen in Schritten von 5 ml
- Weißer, lösungsmittelbeständiger Beschriftungsbereich
- Bestrahlt für Sterilität
Klares Polypropylen
- Resistent gegenüber Alkoholen und milden organischen Lösungsmitteln (nicht empfohlen für Extraktionsverfahren)
- Durchsichtig für gute Sicht
- Beständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
- Widerstandsfähig gegenüber Zentrifugalkräften bis 16,000 x g RZB
Bestellinformation
Lieferbar in Beuteln oder recycelbaren Gestellen aus Polystyrol zu 25 Stück und Kartons mit 500 Stück.
Compliance
Fertigung gemäß ISO 9001: 2000 und FDA Quality System Regulation in Kapitel 1, Titel 21, Abschnitt 820 der CFR.
Spezifikation
ISO 9001:2000, FDA, CFR | |
1,2 in. | |
50 ml | |
Für Anwendungen wie DNA-Isolation, Reinigung und Fällung von Nukleinsäuren, Zellzentrifugation | |
Steril | |
115 mm | |
Konisch | |
30 mm | |
16.000 × g |
Blau | |
Klar | |
Polypropylen | |
500 | |
Konisch | |
1,69 oz. | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
Zentrifugenröhrchen |