Learn More
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 16,000 RZB in einem vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 50 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Marke:  Falcon™ 352098
193.11 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10203001
  • 217.69 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Blaue 33 mm-Flachdeckel-Schraubverschlüsse aus PET (Gewinde ausschließlich für Corning Falcon-Röhrchen geeignet).
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen in der Molekularbiologie, einschließlich der Konzentration von Bakterien zur DNA-Isolation, Aufreinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren, Probenaufbewahrung (Umgebungstemperatur bis -80 °C) und zur Zentrifugation von Präzipitaten. 
  • Hydrophobe, biologisch inerte Oberfläche zur guten Zell- oder Proteinrückgewinnung
  • Dunkelblaue Graduierungen in Schritten von 5 ml
  • Weißer, lösungsmittelbeständiger Beschriftungsbereich
  • Bestrahlt für Sterilität
 Klares Polypropylen
  • Resistent gegenüber Alkoholen und milden organischen Lösungsmitteln (nicht empfohlen für Extraktionsverfahren)
  • Durchsichtig für gute Sicht
  • Beständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
  • Widerstandsfähig gegenüber Zentrifugalkräften bis 16,000 x g RZB
Bestellinformation
Lieferbar in Beuteln oder recycelbaren Gestellen aus Polystyrol zu 25 Stück und Kartons mit 500 Stück.
Compliance
Fertigung gemäß ISO 9001: 2000 und FDA Quality System Regulation in Kapitel 1, Titel 21, Abschnitt 820 der CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000, FDA, CFR
1,2 in.
50 ml
Für Anwendungen wie DNA-Isolation, Reinigung und Fällung von Nukleinsäuren, Zellzentrifugation
Magazinhalter
Konisch
1,69 oz.
Weiße Beschriftungsfläche
Zentrifugenröhrchen
Blau
Klar
Polypropylen
500
Steril
115 mm
Konisch
30 mm
16.000 × g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer32824601 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/06/2025 Catalog Number352098
Chargennummer31824022 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/06/2025 Catalog Number352098
Chargennummer31724601 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/06/2025 Catalog Number352098
Chargennummer31624601 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/05/2025 Catalog Number352098
Chargennummer31224601 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/05/2025 Catalog Number352098
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml > 25 Stck./Gestell