Learn More
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen, Klasse B, mit Gewinde und aufgesetzten Verschlusskappen
Diese Glasfläschchen mit Gewinde verfügen über schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit PTFE-beschichteten weißen Einsätzen aus 14B-Gummi
Marke:  Fisherbrand™ 90X14-955-333
173.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503552
  • 290.16 CHF / 72 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol mit PTFE-beschichteten, weißen 14B Gummieinlagen
Beschreibung
Beschreibung
Bernsteinfarbiges Borosilikatglas Typ I, Klasse B
  • Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Stoffe
  • Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse B
  • Autoklavierbar
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse B und USP Typ I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
B
Bernsteinfarben
Borosilikatglas Typ 1 Klasse A
Ja
Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
5.4 dr.
Phenolharz
Montiert
72/Packung
Fläschchen
Teflonbeschichtetes Gummi
28 mm
Unsteril
20 ml
72
20 mL
Autoklavierbar
60 mm
ASTM, USP Typ I
24-400
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen, Klasse B, mit Gewinde und aufgesetzten Verschlusskappen > Fassungsvermögen: 20 ml; AD 28 x H 57 mm