Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikroröhrchen-Wendegestelle
Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™ HS2345CF
59.54 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- 8 x 12 Standard-Array
- Laschen an beiden Enden des Gestells rasten den Deckel ein
- 0,5 ml-Wells, getrennt durch eingegossene Gitterlinien, wodurch sie leichter zu erkennen sind
- Erhabene Ringe um die 1,5 bis 2,0 ml-Wells erleichtern die Entfernung von Röhrchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Erhabene Ringe, Deckel | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen (0,5 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96/Seite | |
Keine | |
Unsteril | |
246 x 121 mm | |
246 mm | |
121 mm | |
25 mm |
Rotilabo 2-in-1-Rack für Mikro-Zentrifugenröhrchen | |
8 x 12 | |
Blau | |
Polypropylen  | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja | |
1.5/2 ml auf einer Seite und 0.5 ml auf der anderen Seite | |
246 x 121 x 25 mm | |
9,7 in. | |
4,8 in. | |
2 in. |