Learn More
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 Kalibrierkit für Trübungsmessgeräte
Einfache, displaygesteuerte Tastenkalibrierung
Marke:  Thermo Scientific™ 01X621001
358.67 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11786384
  • 387.93 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 60 ml-Flaschen, gemäß U.S. EPA-zugelassenen Nicht-Formazin-Normen
  • Stabil und einfach zu verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrierkitsatz
0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU
Standard-Lösungen; 4 Fläschchen mit je 60 ml
Standards ohne Formazin mit US EPA-Zulassung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 Kalibrierkit für Trübungsmessgeräte >